Learn More
cloruro de 1-metil-1h-indol-7-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10596524 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10287383 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10596524
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC66903CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 941716-95-6
Fórmula molecular C9H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 229.678
Número MDL MFCD09879958
Clave InChI DVEZDWQOMVECCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-7-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-indole-7-sulphonyl chloride, 1h-indole-7-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-indole-7-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylindol-7-yl sulfone, 7-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 24229740
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilindol-7-sulfonilo
SMILES CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indole-7-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.69
Porcentaje de pureza 97%