Learn More
1-metil-1H-indol-6-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |