Learn More
Cloruro de 1-metil-1H-indol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.69 |
| Porcentaje de pureza | 97% |