Learn More
1-metil-1H-indol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-1H-indole-4-carbaldehyde |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |