Learn More
1-metil-1H-indazol-4-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10210800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10210800 5 g Frasco de vidrio 5 g
10745462 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10210800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1053655-56-3 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1053655-56-3
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD10699167
Clave InChI SONWSIAHVBTXPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolecarboxaldehyde
PubChem CID 37818471
Nombre IUPAC 1-metilindazol-4-carbaldehído
SMILES CN1C2=CC=CC(=C2C=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.5°C to 79.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.