Learn More
Clorhidrato de cloruro de 1-metil-1H-imidazol-5-carbonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2695256
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10733623
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC23602CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 343569-06-2
Fórmula molecular C5H6Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 181.02
Número MDL MFCD03659705
Clave InChI IRADJQMSOFSMNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methylimidazole-5-carbonyl chloride hcl, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methyl-4-imidazolecarbonyl chloride hydrochloride, 5-chlorocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole hydrochloride, 1h-imidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 2776553
SMILES Cl.CN1C=NC=C1C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-metil-1H-imidazol-5-carbonil-cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.02
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico