missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-metoxi-2-propanol, >99 %, Thermo Scientific Chemicals, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7051565
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11353316 250 mL 250 ml
11363316 1 L 1 litro
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11353316

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12694.AK

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol

El 1-metoxi-2-propanol se utiliza como reactivo en la síntesis de 2-amino-3-carboxi-4-fenil tiofeno, que actúa como inhibidor de la proteína cinasa C. También se utiliza como reactivo en la síntesis de metolacloro. Actúa como un buen indicador biológico. Además, sirve como disolvente y como agente anticongelante.

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 107-98-2
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00004537
Clave InChI ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
Nombre IUPAC 1-metoxipropan-2-ol
SMILES COCC(C)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-2-propanol
Punto de fusión -100°C
Color Incolora
Densidad 0.926 g/mL
pH 4 to 7
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 35°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.403
Cantidad 250 mL
Número UN 3092
Beilstein 1731270
Información de solubilidad Miscible with water,methanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methoxy-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Methoxy-2-propanol

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.