Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 1 l
Código de producto. 17651695
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón unitSize
17651695 Morado paquete de 100
17631695 Negro paquete de 100
17641695 Naranja cada uno
17661695 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17651695 Proveedor Sharpsafe™ N.º de proveedor 51602420
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
  • El recipiente Sharpsafe™ de 1 litro se ha diseñado para uso comunitario y hospitalario, y se puede utilizar con la bandeja Sharpsafe™ como parte del sistema de eliminación de objetos punzantes cercanos al paciente (NPSD). El recipiente de 1 litro tiene dos aberturas, una de las cuales proporciona una abertura abierta para la eliminación de los objetos punzantes usados, y la otra contiene una característica de extracción de agujas.
  • Una tapa translúcida con una línea de llenado claramente visible y un mensaje de segregación de desechos impreso con inyección de tinta ayudan a garantizar que el producto no se sobrellene.
  • Los recipientes de 1 l se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • Tapa superior abatible para función de cierre temporal y final
    • Elección de aberturas: abertura de «pétalo» sin retorno, abertura para extraer la hoja del bisturí, función de extracción de la aguja de la pluma de insulina y una abertura sin obstrucciones para jeringas grandes y soportes para tubos de extracción de sangre
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291
Color del tapón Morado
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 105 x 100 x 190 mm (con tapa conectada)
Cantidad 100/caja
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes