Learn More
Wheaton™ Asa de siembra de 1 μl
Descripción
- Cumple con los estándares cuantitativos para el tratamiento de muestras microbiológicas.
- Para una transferencia y una siembra en placa de líquidos precisas
- Calibrado
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Volumen | 1 μl |
| Longitud (métrico) | 170 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño | Corto |
| Color | Transparente |
| Cantidad | 6000 |
| Tipo de empaquetado | Envasado en bolsa separable |
| Calibrado | Sí |
| Mostrar más |