Learn More
Wheaton™ Asa de siembra de 1 μl
Código de producto. 16425009
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Corto
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 6000
Código de producto. Tamaño unitSize
16425009 Corto paquete de 6000
16435009 Estándar paquete de 6000
2 options
Código de producto. 16425009
Marca: Wheaton™ 711305
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asa de siembra calibrada para administrar un volumen conocido de muestra de líquido para permitir un análisis microbiológico preciso
  • Cumple con los estándares cuantitativos para el tratamiento de muestras microbiológicas.
  • Para una transferencia y una siembra en placa de líquidos precisas
  • Calibrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Sí
Volumen 1 μl
Longitud (métrico) 170 mm
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tamaño Corto
Color Transparente
Cantidad 6000
Tipo de empaquetado Envasado en bolsa separable
Calibrado
Esterilizables en autoclave No