Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23s G
25 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Cono estriado
Cono estriado, extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- The only zero-dead volume syringe available.
- The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Tungsten (Barrel) |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,75 in |
| Tipo de producto | Jeringa Microliter |
| Temperatura máxima | 115°C |
| Modelo | 7001 KH |
| Cantidad | 1 |
| Volumen (métrico) | 1 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 69.9 mm |
| Mostrar más |