Learn More
1-Yodooctano, +98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415846
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11415846
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22214.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240.128 g/mol
Alkylation of [2,2?-([2,2?-bipyridine]-6,6?-diyl)bis[phenolato]-N,N?,O,O?]nickel(II)was performed using the catalytic reduction of 1-iodooctane. Primary alkyl iodide 1-iodooctane reacts with lithium aluminum deuteride (LAD) in a 1:0.2 ratio to form 1-deuteriooctane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alquilación de [2,2′-([2,2′-bipiridina]-6,6′-diil)bis[fenolato]-N,N′,O,O′]níquel(II) se realizaba utilizando la reducción catalítica del 1-yodooctano. El 1-yodooctano de yoduro de alquilo primario reacciona con el deuteruro de litio y aluminio (LAD, por sus siglas en inglés) en una proporción de 1:0,2 para formar 1-deuteriooctano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, la luz y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-27-6
Fórmula molecular C8H17I
Peso molecular (g/mol) 240.128
Número MDL MFCD00001105
Clave InChI UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
PubChem CID 12380
Nombre IUPAC 1-yodooctano
SMILES CCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodooctane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -46°C
Densidad 1.325
Punto de ebullición 225°C to 226°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)7I
Índice de refracción 1.4878
Cantidad 100 g
Beilstein 1697479
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.13
Porcentaje de pureza ≥98%