Learn More
1-Yododecano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215091 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10311154 25 g Frasco de vidrio 25 g
13408528 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330361000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2050-77-3 | C10H21I | 268.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-77-3
Fórmula molecular C10H21I
Peso molecular (g/mol) 268.18
Número MDL MFCD00001085
Clave InChI SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16314
Nombre IUPAC 1-yododecano
SMILES CCCCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iododecane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 124.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9I
Índice de refracción 1.4845 to 1.4865
Cantidad 100 g
Beilstein 01,168
Gravedad específica 1.25
Sinónimo decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iododecane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.