missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Yodo-4-n-pentilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7029844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11337119 1 g 1 g
11347119 10 g 10 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11337119

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27356.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 85017-60-3 | C11H15I | 274.145 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 85017-60-3
Fórmula molecular C11H15I
Peso molecular (g/mol) 274.145
Número MDL MFCD00079767
Clave InChI MTRMOYSZRPLAOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodopentylbenzene, 1-iodo-4-n-pentylbenzene, 4-pentyliodobenzene, #, 1-iodanyl-4-pentyl-benzene
PubChem CID 145057
Nombre IUPAC 1-yodo-4-pentilbenceno
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)I

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
Densidad 1.38
Punto de ebullición 88°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.14
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.