Learn More
1-Yodo-2,4-dinitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027135
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11480058 5 g 5 g
11490058 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11480058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23659.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 709-49-9 | C6H3IN2O4 | 294.004 g/mol
It is employed in the cloning and characterization of a biotic-stress-inducible glutathione transferase from Phaseolus vulgaris.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la clonación y caracterización de una glutatión transferasa inducible por estrés biótico a partir de Phaseolus vulgaris.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar oscuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 709-49-9
Fórmula molecular C6H3IN2O4
Peso molecular (g/mol) 294.004
Número MDL MFCD00039738
Clave InChI FXMKXMJLXRTQSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2,4-dinitro, unii-not697x2xm, ccris 7907, 4-iodo-1,3-dintrobenzene, 6-iodo-1,3-dintrobenzene, 2,4-dinitro-1-iodobenzene, not697x2xm, 1-iodo-2,4-dinitro-benzene, 1-iod-2,4-dinitrobenzol
PubChem CID 69730
ChEBI CHEBI:59000
Nombre IUPAC 1-yodo-2,4-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Punto de fusión 87°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1113584
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.01
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene