Learn More
1-Indanona, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509677 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
25 g
500 g
10735571 10 g 10 GR
10294920 25 g 25 g
10001220 100 g 100 g
11924851 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 10735571
Marca: Thermo Scientific Acros 122110100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-33-0 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-33-0
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Clave InChI QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
Nombre IUPAC 2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indanone
Punto de fusión 38.0°C to 42.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 243.0°C to 245.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 07,36
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Indanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.