Learn More
1-hexanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493757 500 mL 500 ml
11403767 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18232.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1El hexanol se utiliza como precursor de plastificadores, productos químicos intermedios para productos farmacéuticos, ésteres de perfumes y antisépticos. Además, sirve como agente perturbador en el trifosfato de adenosina de la actomiosina. Además de esto, se utiliza para modular la función del motor de la actomiosina.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona, cloroformo, éter, benceno. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono y agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos de ácido y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00002982
Clave InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanol
Punto de fusión °C to 52°C
Densidad 0.814 g/mL
Punto de ebullición 157°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)5OH
Índice de refracción 1.418
Cantidad 500 mL
Número UN UN2282
Beilstein 969167
Índice Merck 14,4697
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,chloroform,ether,benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-hexanol