Learn More
1-Hexadecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
11419123 500 g 500 g
11429123 2500 g 2500 g
2 options
Código de producto. 11419123
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11180.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-hexadecanol se utiliza como ingrediente en cosméticos, emoliente y estabilizador de espuma. También se utiliza como materia prima para la fabricación de surfactantes. Se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo y éter.
Notas
Mantener alejado de la luz solar directa. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36653-82-4
Fórmula molecular C16H34O
Peso molecular (g/mol) 242.45
Número MDL MFCD00004760
Clave InChI BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
Nombre IUPAC hexadecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecanol
Punto de fusión 47°C to 51°C
Densidad 0.817 g/mL
Punto de ebullición 190°C (15 mm)
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500 g
Beilstein 1748475
Índice Merck 14,2028
Información de solubilidad Soluble in alcohol, chloroform, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.45
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1-Hexadecanol