Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexadecanol |
| Punto de fusión | 47°C to 50°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 344°C |
| Temperatura de inflamación | >157°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)15OH |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |