Learn More
1-Heptino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11474170 5 g 5 g
11489023 25 g 25 g
11499023 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11474170
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11130.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-71-7 | C7H12 | 96.173 g/mol
1-Heptyne is used in the synthesis of (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoic acid and (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-heptina se utiliza en la síntesis del ácido (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoico y el ácido (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoico.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-71-7
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00009529
Clave InChI YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptyne, amylacetylene, heptyne, unii-z3nf9ssh6k, z3nf9ssh6k, amyl acetylene, n-pentylacetylene, pubchem13058, acmc-1aw2o
PubChem CID 12350
Nombre IUPAC hept-1-ino
SMILES CCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptyne
Punto de fusión -81°C
Punto de ebullición 98°C to 100°C
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1733518
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 99%