Learn More
1-heptanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020735
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485143 100 mL 100 ml
11495143 500 mL 500 ml
11405153 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12793.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116.20 g/mol
1-Heptanol, is used in the fragrance industry due to its pleasant smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-heptanol se utiliza en el sector de las fragancias dado su agradable olor.
Solubilidad
Soluble en agua, 1,7 g/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-70-6
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.20
Número MDL MFCD00002986
Clave InChI BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
Nombre IUPAC heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptanol
Punto de fusión -34°C
Densidad 0.82
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3(CH2)6OH
Índice de refracción 1.424
Cantidad 100 mL
Beilstein 1731686
Índice Merck 14,4661
Información de solubilidad Soluble in water 1.7g/L at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Heptanol