Learn More
Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica, monohidrato, ∽98 %, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del elemento | Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica, monohidrato |
| Formulario | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 g |
| Aspecto | Blanco |