Learn More
1-(Heptafluorobutirilo)imidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole is used in gas chromatography for the determination of various pharmaceutical compounds like retronecine in biological matrixes. It acts as a reagent for derivatize amine-groups. It plays an essential role to reduce GC column degradation due to its non-acidic property. It is an acylating agent, which converts thermally unstable compounds to its more volatile derivative and then made suitable for GC analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-(heptafluorobutiril)imidazol se utiliza en cromatografía de gases para la determinación de diversos compuestos farmacéuticos como la retronecina en matrices biológicas. Actúa como reactivo para derivatizar los grupos de aminas. Debido a su propiedad no ácida, desempeña un papel esencial en la reducción de la degradación de la columna para GC. Se trata de un agente acilante, que convierte los compuestos térmicamente inestables en su derivado más volátil y, a continuación, se convierte en adecuado para el análisis de GC.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole |
| Punto de fusión | 10°C to 13°C |
| Densidad | 1.49 |
| Punto de ebullición | 160°C to 162°C |
| Temperatura de inflamación | 77°C (170°F) |
| Índice de refracción | 1.385 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 4488026 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Miscible with chloroform and methanol. |
| Mostrar más |