Learn More
1-Heptadecanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11355669 25 g 25 g
11345669 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11355669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20404.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256.474 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1454-85-9
Fórmula molecular C17H36O
Peso molecular (g/mol) 256.474
Número MDL MFCD00002822
Clave InChI GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
Nombre IUPAC heptadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptadecanol
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 308°C to 309°C
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)16OH
Cantidad 25 g
Beilstein 1702195
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.47