Learn More
uvex Zapato de seguridad 1 G2 Planet S1 P SRC, negro
Tienda Uvex Productos
Descripción
De acuerdo con DIN EN ISO 14021:2016, se compone de materiales reciclados al 25 % en términos de peso, sin comprometer sus propiedades de protección y comodidad en comparación con los conocidos modelos de 1 G2.Muchos de los componentes del calzado, como la parte superior y la suela interior, están fabricados con materiales 100 % reciclados.También utilizamos parte del exceso de PU creado durante el proceso de producción de la suela exterior para crear x-tended grip planet.
Características generales
- Zapatos de seguridad S1 P extremadamente ligeros fabricados con materiales reciclados y sostenibles
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con el humedecimiento de la pintura
- Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
Características de protección
- Nueva e innovadora tecnología de suela iPUREnrj con el más alto nivel de propiedades de absorción de impactos en la parte delantera y en el talón, excelente rebote sobre toda la suela media y estabilidad óptima gracias a la cesta de espuma de talón.
- La suela exterior de TPU X-tended grip planet con hasta un 10 % de residuos de PU reciclados de los procesos de producción incorpora la última investigación biomecánica, es muy duradera y, por lo tanto, ofrece una excelente resistencia al deslizamiento.
- La huella es especialmente adecuada para suelos industriales.
- Cumple con la especificación ESD con resistencia a descargas de menos de 35 megaohmios.
- La nueva puntera de seguridad xenova™ 100 % sin metal y más ancha para ofrecer más espacio en los dedos y un ajuste óptimo: diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica.
- La media suela no metálica resistente a la penetración, fabricada con material 100 % reciclado de acuerdo con las últimas normas de seguridad, no restringe la flexibilidad del zapato.
- La cubierta protectora de TPU fabricada con un 40 % de material reciclado protege el material exterior del zapato frente al desgaste.
Características de confort
- Revestimiento transpirable fabricado con un 18 % de bambú y un 52 % de poliéster reciclado para optimizar la gestión del clima.
- Material textil X-dry knit planet fabricado de botellas de PET 100 % recicladas.
- Comodidad excepcional gracias a una nueva horma más ancha.
- Diseño prácticamente sin costuras con materiales textiles para eliminar los puntos de presión.
- Suela interior cómoda antiestática extraíble con una superficie fabricada con botellas PET 100 % recicladas y espuma que consiste en residuos de producción de PU reciclados y PU reciclado; con sistema de transporte de humedad, absorción de choque adicional alrededor del talón y la parte delantera y excelente soporte para el arco del pie.
- Acolchado suave en la lengüeta y cuello.
Áreas de aplicación
- Aplicaciones ligeras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, Azul, Verde |
| Material | Textil |
| Tamaño | 40 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Esterilidad | No estéril |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Sin látex | Sí |
| Estilo de tobillo | Trainers |
| Waterproof | No |
| Mostrar más |