missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Formil-4-metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7047512
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11334286 5 g 5 g
11344286 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11334286

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19358.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7556-55-0 | C6H12N2O | 128.18 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7556-55-0
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.18
Número MDL MFCD00085930
Clave InChI JQTMGOLZSBTZMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-formyl-4-methylpiperazine, n-methyl-n'-formylpiperazine, 4-methylpiperazin-1-yl methanone, 4-methyl-1-piperazinyl-methanone, 4-methyl-piperazin-1-yl-methanone, ods
PubChem CID 3269221
ChEBI CHEBI:44477
Nombre IUPAC 4-metilpiperazin-1-carbaldehído
SMILES CN1CCN(CC1)C=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Formyl-4-methylpiperazine
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Beilstein 113020
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.