Learn More
1-Fluoronaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024141
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11418307 5 g 5 g
11428307 25 g 25 g
11438307 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11418307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18378.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146.164 g/mol
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fluoronaftaleno se utiliza en la síntesis mediada por t-BuLi de fenantridinas 6-sustituidas. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-38-0
Fórmula molecular C10H7F
Peso molecular (g/mol) 146.164
Número MDL MFCD00003873
Clave InChI CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
Nombre IUPAC 1-fluoronaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoronaphthalene
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.331
Punto de ebullición 215°C to 217°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.593
Cantidad 5 g
Beilstein 1906413
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.17
Porcentaje de pureza 98%