Learn More
Acetato de 1-etil-3-metilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7053191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
15475538 5 g 5 g
15485538 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 15475538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59277.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143314-17-4 | C8H14N2O2 | 170.212 g/mol
It is used as a solvent and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como disolvente e intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua, acetonitrilo, acetona y diclorometano.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143314-17-4
Fórmula molecular C8H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 170.212
Número MDL MFCD06798186
Clave InChI XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, basionic tm bc 01, emim ac, 1-ethyl-3-methylimidazoliumacetate, basionics™ bc 01, acmc-1c26d, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, acetate 1:1, 1-methyl-3-ethylimidazolium acetate, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate hplc
PubChem CID 11658353
Nombre IUPAC 1-etil-3-metilimidazol-3-io; acetato
SMILES CCN1C=C[N+](=C1)C.CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.027 g/mL
Temperatura de inflamación 164°C (327°F)
Índice de refracción n20/D 1.502
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,acetonitrile,acetone,dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido