Learn More
1-Etil-2-pirrolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10513531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize'
100 g
25 g
500 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10513531 100 g Frasco de vidrio 100 g
10081930 25 g Frasco de vidrio 25 g
10658244 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10513531
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 163931000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2687-91-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2687-91-4
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00003199
Clave InChI ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 17595
Nombre IUPAC 1-etilpirrolidin-2-ona
SMILES CCN1CCCC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -75.0°C
Densidad 0.9980g/mL
Punto de ebullición 212.5°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 100 g
Fieser 09,220
Gravedad específica 0.998
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Viscosidad 2.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement