Learn More
Bromuro de 1-etil-1-metilpirrolidino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452689 25 g 25 g
15462689 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66050.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69227-51-6 | C7H16BrN | 194.116 g/mol
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 1-etil-1-metilpirrolidinio es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69227-51-6
Fórmula molecular C7H16BrN
Peso molecular (g/mol) 194.116
Número MDL MFCD03095384
Clave InChI KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide, 1-methyl-1-ethylpyrrolidinium bromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide 1:1, dsstox_cid_29306, dsstox_rid_83422, dsstox_gsid_49347, ksc495s4d
PubChem CID 112264
Nombre IUPAC 1-etil-1-metilpirrolidin-1-io; bromuro
SMILES CC[N+]1(CCCC1)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Cantidad 25 g
Beilstein 14507266
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide