Learn More
Ácido 1-diazo-2-naftol-4-sulfónico, 76 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15427308 25 g 25 g
15437308 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15427308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60805.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887-76-3
Fórmula molecular C10H6N2O4S
Número MDL MFCD00012409
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid
Punto de fusión 160°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN2925
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.23
Porcentaje de pureza 76%