missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Deoxynojirimycin, MedChemExpress

Código de producto. 16473446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473446 25 mg 25 miligramos
16458807 5 mg 5 miligramos
16422347 50 mg 50 miligramos
16416218 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473446

Marca: Medchem Express HY14860

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 1-Deoxynojirimycin (Duvoglustat) is a potent and orally active α-glucosidase inhibitor. 1-Deoxynojirimycin suppresses postprandial blood glucose and is widely used for diabetes mellitus. 1-Deoxynojirimycin possesses antihyperglycemic, anti-obesity, and antiviral features.

1-Deoxynojirimycin (Duvoglustat) is a potent and orally active α-glucosidase inhibitor. 1-Deoxynojirimycin suppresses postprandial blood glucose and is widely used for diabetes mellitus. 1-Deoxynojirimycin possesses antihyperglycemic, anti-obesity, and antiviral features.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Deoxynojirimycin
Forma física Solid
CAS 19130-96-2
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo Duvoglustat
Información de solubilidad H2O : ≥ 34 mg/mL (208.37 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)NC[C@H](O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 163.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.