Learn More
Cloruro de 1-decanosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326936 10 g 10 g
11336936 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06642.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 61652-81-1 | C10H21ClO2S | 240.79 g/mol
1-Decanesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-decanosulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61652-81-1
Fórmula molecular C10H21ClO2S
Peso molecular (g/mol) 240.79
Número MDL MFCD00051746
Clave InChI WCKKWABZCCKDTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decanesulfonyl chloride, decanesulfonylchloride, decanesulfonyl chloride, decylsulfonyl chloride, 1-decanesulphonylchloride, acmc-1b9lu
PubChem CID 109107
Nombre IUPAC decane-1-sulfonyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Decanesulfonyl chloride
Punto de fusión 30°C to 34°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 1771852
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.79
Porcentaje de pureza 98%