Learn More
1-(Ciclohexilmetil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15431768 250 mg 250 miligramos
15411768 1 g 1 g
15421768 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15431768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55491.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57184-23-3
Fórmula molecular C11H22N2
Peso molecular (g/mol) 182.31
Número MDL MFCD01075237
Clave InChI LRPGNFROBDUREU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735885
Nombre IUPAC 1-(ciclohexilmetil)piperazina
SMILES C(C1CCCCC1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
Color Incolora
Densidad 0.938 g/mL
Punto de ebullición 230°C to 231°C
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-cyclohexylmethyl piperazine, piperazine, 1-cyclohexylmethyl, cyclohexylmethyl piperazine, 1-cyclohexylmethyl-piperazine, 1-cyclohexyl-methyl piperazine, piperazine,1-cyclohexylmethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido