Learn More
Tetrafluoroborato de 1-ciano-4-(dimetilamino)piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7039860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
15414976 100 mg 100 miligramos
15424976 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 15414976
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59334.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59016-56-7 | C8H10BF4N3 | 234.99 g/mol
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate is a cyanylation reagent for protein sulfhydryl groups and used to prepare protein-polysaccharide conjugates. It is employed as an activating agent for polysaccharide resins and conjugation of lipopolysaccharides while retaining endotoxic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 1-ciano-4-(dimetilamino)piridinio es un reactivo de cianilación para grupos sulfhidrilos de proteínas y se utiliza para preparar conjugados de proteínas polisacáridas. Se emplea como agente activador para resinas de polisacáridos y conjugados de lipopolisacáridos, al mismo tiempo que logra mantener la actividad endotóxica.
Solubilidad
Soluble en agua y acetonitrilo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59016-56-7
Fórmula molecular C8H10BF4N3
Peso molecular (g/mol) 234.99
Número MDL MFCD00011998
Clave InChI MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
PubChem CID 9881151
Nombre IUPAC 1-cyano-4-(dimethylamino)pyridin-1-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 5685616
Información de solubilidad Soluble in water,and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.99
Porcentaje de pureza 98%