Learn More
1-Cloropentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446426
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11446426 1000 g 1000 g
11456426 50 g 50 g
11466426 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11446426
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24733.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-59-9
Fórmula molecular C5H11Cl
Peso molecular (g/mol) 106.59
Número MDL MFCD00001015
Clave InChI SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
Nombre IUPAC 1-cloropentano
SMILES CCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloropentane
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.881
Punto de ebullición 106°C to 108°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Olor Sweet
Fórmula lineal CH3(CH2)4Cl
Índice de refracción 1.4125
Cantidad 1000 g
Número UN UN1107
Índice Merck 14,606
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.6
Porcentaje de pureza 98%