Learn More
1-Clorometil-1H-1,2,4-triazol, clorhidrato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7077601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15385048 1 g 1 g
15395048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15385048 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456090010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 84387-61-1
Fórmula molecular C3H5Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 153.99
Número MDL MFCD00964947
Clave InChI GXVWDLWTFIDZLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl-,monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 13268168
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-1,2,4-triazol; clorhidrato
SMILES Cl.ClCN1C=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154
Porcentaje de pureza 98%