Learn More
1-Cloro-5-fenilpentano, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382666
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11382666 1 g 1 g
11392666 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11382666
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08707.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15733-63-8
Fórmula molecular C11H15Cl
Peso molecular (g/mol) 182.69
Número MDL MFCD00037118
Clave InChI UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene #
PubChem CID 519173
Nombre IUPAC 5-cloropentilbenceno
SMILES ClCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-5-phenylpentane
Densidad 1.014
Punto de ebullición 76°C to 79°C (0.65 mmHg)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 1 g
Beilstein 2355978
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.7
Porcentaje de pureza 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.