Learn More
1-Cloro-3-(trifluorometoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498378
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498378 100 g 100 g
15488378 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61805.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-cloro-3-(trifluorometoxi)benceno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 772-49-6
Fórmula molecular C7H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 196.55
Número MDL MFCD00276971
Clave InChI OLDJEKBXICPMAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxy chlorobenzene, m-chlorotrifluoromethoxybenzene, benzene, 1-chloro-3-trifluoromethoxy, 3-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem19754, acmc-209p8q, ksc495a8t, 3-trifluoromethoxychlorobenzene
PubChem CID 2777270
Nombre IUPAC 1-Cloro-3-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Punto de ebullición 140°C
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.436
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.55
Porcentaje de pureza 98%