Learn More
Hexafluorofosfato de 1-(cloro-1-pirrolidinilmetileno)pirrolidinio, + 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15420956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15420956 1 g 1 g
15430956 5 g 5 g
15440956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15420956 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54247.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135540-11-3
Fórmula molecular C9H16ClF6N2P
Peso molecular (g/mol) 332.66
Número MDL MFCD00191333
Clave InChI NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2736652
Nombre IUPAC 1-[cloro(pirrolidin-1-io-1-ilideno)metil]pirrolidina; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Punto de fusión 153°C to 156°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7898575
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.65
Porcentaje de pureza ≥98%