Learn More
Integra Biosciences™ 1-Channel Adapter
Código de producto. 10319341
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de 1 canal con eyectores para GripTips
Adaptador de 1 canal para puntas desechables (paq. de 5)
Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 150 mm
Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10319341
Marca: Integra Biosciences™ 155502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el operador manual VACUBOY.
Adaptador de un canal para su uso con el operador manual VACUBOY. 
El operador manual VACUBOY se puede utilizar con el sistema de vacío VACUSAFE Comfort. Permite desechar los residuos líquidos de forma fiable, precisa y cómoda:
  • Con un volumen dosificado con precisión
  • Sin goteo
  • Sin riesgo de contaminación
  • Sin causar fatiga
  • Con ahorro de energía, el operador manual (el corazón del sistema) se puede utilizar como un aspirador de un solo o de ocho canales
  • Todas las piezas en contacto con líquidos son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Descripción 1-channel stainless steel
Tipo Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 40 mm
Para utilizar con (equipo) Operador manual VACUBOY (155-510)