Learn More
Integra Biosciences™ 1-Channel Adapter
Código de producto. 10090272
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de 1 canal con eyectores para GripTips
Adaptador de 1 canal para puntas desechables (paq. de 5)
Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 150 mm
Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10090272 Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 150 mm cada uno
11777312 Adaptador de 1 canal con eyectores para GripTips cada uno
10319341 Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 40 mm cada uno
12964417 Adaptador de 1 canal para puntas desechables (paq. de 5) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10090272 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 155522
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el operador manual VACUBOY.
Adaptador de un canal para su uso con el operador manual VACUBOY. 
El operador manual VACUBOY se puede utilizar con el sistema de vacío VACUSAFE Comfort. Permite desechar los residuos líquidos de forma fiable, precisa y cómoda:
  • Con un volumen dosificado con precisión
  • Sin goteo
  • Sin riesgo de contaminación
  • Sin causar fatiga
  • Con ahorro de energía, el operador manual (el corazón del sistema) se puede utilizar como un aspirador de un solo o de ocho canales
  • Todas las piezas en contacto con líquidos son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Descripción 1-channel stainless steel
Tipo Adaptador de acero inoxidable de 1 canal, 150 mm
Para utilizar con (equipo) Operador manual VACUBOY (155-510)