Learn More
Ácido 1-butilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11484734 1 g 1 g
11494734 5 g 5 g
11404744 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11484734
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13725.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4426-47-5 | C4H11BO2 | 101.94 g/mol
1-Butylboronic acid is used as a reagent for preparation of volatile derivatives of diols, e.g. carbohydrates, for GC and mass spectrometry and to prepare chiral oxazaborolidines. It is a precursor to unsymmetric borinic acids, which are inhibitors of serine proteases. Can be used as a transport carrier in membrane-based sugar separations and as an analytical reagent in the determination of serum glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-butilborónico se utiliza como reactivo para la preparación de derivados volátiles de los dioles, como carbohidratos, en GC, espectrometría de masas y para preparar oxazaborolidinas quirales. Es un precursor de los ácidos borónicos asimétricos, que son inhibidores de las proteasas de serina. Puede utilizarse como portador en separaciones de azúcar a base de membrana y como reactivo analítico en la determinación de glucosa sérica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es higroscópico por naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4426-47-5
Fórmula molecular C4H11BO2
Peso molecular (g/mol) 101.94
Número MDL MFCD00002106
Clave InChI QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane
PubChem CID 20479
Nombre IUPAC ácido butilborónico
SMILES CCCCB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butylboronic acid
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1733489
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.94
Porcentaje de pureza 98%