Learn More
1-butanol, ultrapuro, grado de espectrofotometría, 99.0+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
11378377 1 L 1 litro
11398377 4 x 1 L 4 litros
11388377 4 L 4 litros
3 options
Código de producto. 11378377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032443.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
1-Butanol is primarily used as a solvent, as an intermediate in chemical synthesis, and as a fuel. It is also used as a paint thinner and a solvent in other coating applications where it is used as a relatively slow evaporating latent solvent in lacquers and ambient-cured enamels. It finds other uses such as a component of hydraulic and brake fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
pH 7
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
Densidad 0.810 g/mL
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Alcohol-like
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Ultrapure
Índice de refracción 1.399
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número UN UN1120
Beilstein 969148
Índice Merck 14,1540
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Espectrofotometría
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Butanol