Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7073732
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15684610
Marca: Honeywell-Chromasolv 34867100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥ 99,7%
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
Punto de fusión -90°C
Nombre de nota for HPLC
Densidad 0.81g/mL at 25°C
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Cantidad 100 mL
Índice de refracción n20/D 1.399
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número MDL MFCD00002964
Beilstein 969148
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
Peso molecular (g/mol) 74.123
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado CHROMASOLV™ Plus