Learn More
1-butanol, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10134470 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10780671 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10229633 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10134470
Marca: Thermo Scientific Acros 167695000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
Punto de fusión -89.0°C
Absorbancia 0.097 max. at 238nm, 1 max. at 205nm, 0.4 max. at 220nm, 0.1 max. at 240nm, 0.04 max. at 260nm, 0.02 max. at 280nm, 0.01 max. 330nm, 0.602 max. at 210nm, 0.046 max. at 245nm, 0.009 max. at 270nm, (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 0nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 117.6°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 35°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3980 to 1.4000
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Gravedad específica 0.81
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número UN 1120
Viscosidad 2.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 367
Agua 0.05% max. (Coulometric)
Índice Merck 15, 1542
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectroscopia