Learn More
1-Butanol, 99,9 %, Honeywell™
Código de producto. 15655800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Aluminum bottle
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
4 litros
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655800 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15608430 100 mL Aluminum bottle 4 litros
15615800 100 mL Glass Bottle 100 ml
15625800 1 L Lata de acero inoxidable 1 litro
15635800 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15665800 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15645800 20 L Frasco de vidrio 20 litros
7 options
Código de producto. 15655800
Marca: Honeywell Research Chemicals 5379934X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
≥99,9%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 74.12g/mol
Punto de fusión -78°C
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.81g/mL at 25°C
Punto de ebullición 101°C to 105°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 11.2%
Punto de ignición 649°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número UN UN1120
Peso molecular (g/mol) 74.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.