Learn More
1-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735766 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
5 ML
500 ML
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10724791
Marca: Thermo Scientific Acros 107310050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-94-5 | C3H7Br | 122.993 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-94-5
Fórmula molecular C3H7Br
Número MDL MFCD00000254
Clave InChI CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
PubChem CID 7840
ChEBI CHEBI:47105
Nombre IUPAC 1-bromopropano
SMILES CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH2CH2Br
Índice de refracción 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Peso molecular (g/mol) 122.993
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.99
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromopropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H420-Causa daños a la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono en la atmósfera superior.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P502-Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o reciclado.