Learn More
1-Bromopentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081029
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11499762 250 g 250 g
11489762 1000 g 1000 g
11409772 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11499762
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10821.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-53-2 | C5H11Br | 151.047 g/mol
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromopentano se utiliza en un diferentes síntesis orgánicas. Se utiliza en las alquilaciones catalizadas con hierro de los reactivos aromáticos de Grignard mediante el acoplamiento cruzado.
Solubilidad
Insoluble en agua y soluble en alcohol. Miscible en éter dietílico.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-53-2
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.047
Número MDL MFCD00000267
Clave InChI YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
PubChem CID 8057
Nombre IUPAC 1-bromopentano
SMILES CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentane
Punto de fusión -95°C
Densidad 1.215
Punto de ebullición 127°C to 129°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.4436
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730981
Índice Merck 14,602
Información de solubilidad Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromopentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromopentane