Learn More
1-Bromooctadecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Bromooctadecane is used in the preparation of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). It is utilized to prepare octadecane in the presence of sodium borohydride as a catalyst. It is involved as a raw material for the preparation of dimethyldistearylammonium bromide, which is a bentonite modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-bromooctadecano se utiliza en la preparación de nanotubos de carbono de pared única acortados (s-SWCNTs). Se utiliza para preparar octadecano en presencia de borohidruro sódico como catalizador. Se trata de una materia prima para la preparación de bromuro de dimetildistearilamonio, que es un modificador de bentonita.
Solubilidad
Soluble en acetona y en los disolventes orgánicos más comunes. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromooctadecane |
| Punto de fusión | 25°C to 30°C |
| Densidad | 0.976 |
| Punto de ebullición | 150°C to 152°C (0.1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)17Br |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 774145 |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone and most common organic solvents. Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |